Learn More
Lecitina, ∽ 60 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11368999 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 lb.
500 g
5 lb.
Tamaño de la unidad:
1 libra
100 g
25 g
250 g
5 libras
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368999 25 g 25 g
11378999 100 g 100 g
11398999 250 g 250 g
11309009 500 g 500 g
11329009 1 lb. 1 libra
11339009 5 lb. 5 libras
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11368999 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210214625
CAS 8002-43-5
Fórmula molecular C42H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 758.075
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lecithin
Color Amarillo a naranja
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.27
Porcentaje de pureza ∼60%
Forma física Sólido