Learn More
Melford Lecitina
Código de producto. 30018452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018452 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30018452 Proveedor Melford N.º de proveedor L46100500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 8002-43-5
  • Soluble en: Cloroformo
  • Conservar a: -20 °C
Especificaciones
CAS 8002-43-5
Cantidad 500 g