Learn More
MedChemExpress Lecirelin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.83% |
| CAS | 61012-19-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1209.4 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 12.1 mg/mL (10.00 mM∣Need ultrasonic and warming) |