Learn More
Tuttnauer Bandeja de fugas
Código de producto. 17889588 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
345 x 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) unitSize
17889588 345 x 40 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17889588 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor ZEA8300036
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta bandeja antifugas se puede colocar dentro de la canasta de alambre para evitar que el autoclave se ensucie si hay una fuga de líquido de las botellas.
  • Bandeja recogefugas para utilizar debajo de cestas de alambre para capturar fugas.
  • Dimensiones de la bandeja: diámetro x alto: 345 x 40 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Bandeja de fugas
Dimensions (Dia. x H) 345 x 40 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.