Descripción
- Las pesas F1 se ajustan de 1 mg a 10 kg
- Hasta 500 mg de pesas de láminas, material: Aluminio, densidad: 2,7 g/cm3
- Pesas de láminas de 1 a 5 g, material: Alpaca, densidad: 8,7 g/cm3
- Pesas de láminas de 10 a 500 mg, material: Acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3, altamente resistente a la corrosión, pesas con perilla muy pulidas, en maletín de madera
- Embalaje de las pesas:
- Desde 1 mg hasta 500 mg en un maletín de plástico
- Hasta 20 g en un maletín de plástico
- Desde 50 g y más en un maletín de madera
- Desde 1 kg, se suministra además con guantes
- Conjuntos de pesas de servicio en un maletín de transporte de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Masa de calibración |
| Certificaciones/conformidad | Certificado DAkkS |
| Clasificación | OIML F1 |
| Material | Aluminio, alpaca, acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 1 mg |