Learn More
Titanato circonato de plomo, precursor polimérico, óxido ≈30 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334737 10 g 10 g
11344737 50 g 50 g
11354737 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039758.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza en dispositivos piezoeléctricos y electro-ópticos
Lead zirconium titanium oxide is used in piezoelectric devices and electro-optic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12626-81-2
Fórmula molecular O5PbTiZr
Peso molecular (g/mol) 426.286
Número MDL MFCD00212270
Clave InChI HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide
PubChem CID 159452
Nombre IUPAC plomo (2+);oxígeno (2–);titanio (4+);zirconio (4+)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead zirconium titanium oxide
Nombre de nota Polymeric precursor
Color Amarillo
Forma física Líquido semisólido/viscoso
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead zirconium titanium oxide, Toluene,2-Propanol