Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soportes para vasos de precipitados/matraces con peso
Código de producto. 12633056
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6 mm
8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12633056 6 mm cada uno
11376374 8 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12633056 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F183090100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.25€
    167.71€ / paquete de 1
    Ahorro 25.54€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
El soporte con peso sujeta los vasos de precipitados o matraces firmemente con cuatro puntas de acero inoxidable con aletas.
  • Peso en el anillo de plomo con revestimiento de vinilo fijado bajo el soporte
  • Mantiene el recipiente sumergido en agua
  • Proporciona un centro de gravedad bajo
  • Permite que el agua circule por debajo del vaso de precipitados o matraz
  • Se puede utilizar en líquido hirviendo hasta 135 °C (275 F) °durante 1 hora.
Specifications
Color Rojo
Material Plomo
Para utilizar con (aplicación) Vasos de precipitados y matraces de 100 ml
Cantidad 1 unidad
Tamaño 6 mm
Intervalo de temperatura (métrico) 135 °C
Diámetro exterior (métrico) 6 cm
Peso (métrico) 208 g
Tipo de producto Vaso de precipitados