Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soportes para vasos de precipitados/matraces con peso
Beschreibung
- Peso en el anillo de plomo con revestimiento de vinilo fijado bajo el soporte
- Mantiene el recipiente sumergido en agua
- Proporciona un centro de gravedad bajo
- Permite que el agua circule por debajo del vaso de precipitados o matraz
- Se puede utilizar en líquido hirviendo hasta 135 °C (275 F) °durante 1 hora.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Rojo |
| Material | Plomo |
| Para utilizar con (aplicación) | Vasos de precipitados y matraces de 250 ml |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | 8 cm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 135 °C |
| Peso (métrico) | 340 g |
| Tipo de producto | Vaso de precipitados |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?