Learn More
Óxido de titanio y plomo, precursor polimérico, óxido > 30 % de peso
Código de producto. 11440241
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
2 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11440241 2 g 2 g
11314737 10 g 10 g
11304737 50 g 50 g
11324737 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11440241 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039756.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilizado en dispositivos electrónicos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12060-00-3
Fórmula molecular O3PbTi
Peso molecular (g/mol) 303.064
Número MDL MFCD00011159
Clave InChI NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
Nombre IUPAC dioxido(oxo)titanio;plomo(2+)
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Lead titanium oxide
Nombre de nota Polymeric precursor
Color Marrón
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 2 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Información de solubilidad Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide >30 wt%
Sensibilidad Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead titanium oxide, polymeric precursor
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead titanate polymer, 2-Propanol