Learn More
Plomo, técnico, SLR, carga de metal, aproximadamente 2 mm, Fisher Chemical
Código de producto. 11402834 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
11402834 500 g 500 GR
10121530 1 kg 1 KG
2 options
Código de producto. 11402834
Marca: Fisher Chemical L/0800/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Color Gris
Punto de fusión 327.4°C
Punto de ebullición 1740°C
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formulario Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.19g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.