Learn More
Plomo, técnico, SLR, lámina de metal, para ensayo, aproximadamente 0,13 mm, Fisher Chemical
Código de producto. 10714381 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10714381 500 g Recipiente de plástico 500 g
1 options
Código de producto. 10714381 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/0610/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gris
CAS 7439-92-1
Punto de fusión 327.4°C
Punto de ebullición 1740°C
Cantidad 500 g
Envase Recipiente de plástico
Formulario Sólido
Fórmula molecular Pb
Número MDL MFCD00134050
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb]
Nombre IUPAC plomo
Peso molecular (g/mol) 207.20
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.19g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.