Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead Subacetate |
| CAS | 1335-32-6 |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2 |
| Número MDL | MFCD00013041 |
| Número UN | UN1616 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 807.72g/mol |
| Grado | Reactivo ACS |
| Envase | Frasco de polietileno |