Learn More
Solución estándar de plomo, para AAS, 1mg/ml de Pb en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10052460 500 mL 500 ML
10042460 100 mL 100 ML
10369133 2,5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10052460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196075000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Pb in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 1.0200g/mL
Gravedad específica 1.02
Forma física Polvo o cristales
Fórmula molecular N2O6Pb
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00011153
Color Marrón a rojo o verde
Punto de fusión -3.0°C
Índice Merck 15, 5469
Punto de ebullición 101.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: miscible.
Clave InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC plomo(2+);dinitrato
Peso molecular (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:37187
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.21
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.