Learn More
Varilla de plomo, 9,5 mm de diámetro, +99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lead rod |
| Color | Gris |
| Nombre de nota | 9.5mm (0.37 in.) dia. |
| Cantidad | 300 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈7.8g/cm |
| Formulario | Varilla, ≈7,8 g/cm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | ≥99.999% |