Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Anillo de plomo
Código de producto. 11387174
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
102 mm
114 mm
Diámetro interior (métrico):
56 mm
71 mm
Para utilizar con (equipo):
Para viales de 1000 a 4000 ml
Para viales de 500 a 2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11387174 102 mm 56 mm Para viales de 500 a 2000 ml cada uno
10344281 114 mm 71 mm Para viales de 1000 a 4000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387174 Proveedor Bel-Art™ Scienceware™ N.º de proveedor F183070015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.45€
    39.24€ / paquete de 1
    Ahorro 12.21€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proteja y estabilice instrumental de vidrio caro con estos anillos de plomo con revestimiento de vinilo Vikem™. Los anillos de plomo Bel Art™ son resistentes a productos químicos.
  • Anillos de plomo cerrados recubiertos con material resistente a productos químicos. Vikem™
  • Ideal para estabilizar matraces Erlenmeyer, aforados y de cuello recto
Specifications
Material Plomo
Para utilizar con (equipo) Para viales de 500 a 2000 ml
Cantidad 1 unidad
Diámetro exterior (métrico) 102 mm
Tipo de producto Anillo de plomo
Diámetro interior (métrico) 56 mm