Learn More
Plomo en virutas de pintura Material de referencia: Pb aprox. 643 μg/g
Código de producto. 30313320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
30313320 50 g
1 options
Código de producto. 30313320 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPBPC50G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Nombres de analitos o componentes Cadmium∣Chromium∣Lead
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Material matricial
Elemento Multielemento
Solvent or Matrix Pintura
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cadmium 37.8 mg/kg∣Chromium 618 mg/kg∣Lead 643 μg/g