Learn More
Óxido de plomo, extra puro, SLR, minio, plomo rojo, Fisher Chemical
Código de producto. 10142100 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10142100 500 g Jarra para polvos de plástico 500 g
1 options
Código de producto. 10142100 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1700/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 500°C
CAS 1314-41-6
Color Naranja
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular O4Pb3
Número MDL 78491
Sinónimo lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
Clave InChI XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Nombre IUPAC 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplobaspiro[3.3]heptano
Peso molecular (g/mol) 685.596
PubChem CID 16685188
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.57g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 1mmHg 943
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.