Learn More
Óxido de plomo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15518004 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15518004 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15518004 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 233801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
Nombre IUPAC plumbanona
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Oxide
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 9.53kg