Learn More
Solución de nitrato de plomo, Reagecon™
Código de producto. 11805782 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
11805782 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 11805782 Proveedor Reagecon N.º de proveedor PB2011
Especificaciones
Cantidad 1000 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M
compliance-icons
Nombre del producto
  • LEAD NITRATE 0.1M (0.2N)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lead dinitrate