Learn More
Óxido de plomo (IV), ACS, 97,0 % mín.
Código de producto. 11331829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331829 100 g 100 g
11311829 500 g 500 g
11321829 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012483.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para uso en electrodos de batería, fabricación de pigmentos y colorantes, como reactivo analítico de laboratorio | CAS: 1309-60-0 | O₂Pb | 239,20 g/mol
Se utiliza como electrodo en baterías de plomo-ácido, como ánodo en la galvanoplastia de cobre y zinc en solución de sulfato, en la producción de ácido glioxílico, en la fabricación de pigmentos y colorantes, en pararrayos de alto voltaje y como reactivo analítico de laboratorio. El dióxido de plomo es un potente agente oxidante que se emplea en la fabricación de cerillas, artículos pirotécnicos y otros productos químicos. Se puede utilizar en el curado de polímeros a base de sulfuro. Oxida Mn(II) en Mn(VII) y Cr(III) en Cr(VI).
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Nivel máximo de impurezas: Materia insoluble en ácido 0,2 %, compuestos de carbono (como C) 0,04 %, Cl 0,002 %, NO3 0,02 %, SO4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) oxide
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0% min.
Información de solubilidad Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid.
Nombre IUPAC dioxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Grado ACS
Olor Odorless
Densidad 9.38
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
RU– Solo para uso en investigación