Learn More
Óxido de plomo(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460703 500 g 500 g
11470703 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12742.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de plomo(IV) se utiliza en la fabricación de cerillas, pirotecnia, colorantes y otros productos químicos. También tiene varias aplicaciones importantes en electroquímica, en particular en los bornes positivos de las baterías de plomo-ácido.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en dil.HCl.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
Nombre IUPAC dioxoplomo
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) oxide
Punto de fusión 290°C
Cantidad 500 g
Número UN UN1872
Índice Merck 14,5407
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in dil.HCl.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 9.38