Learn More
Óxido de plomo(IV), +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10092960 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10480681 500 g Frasco de vidrio 500 g
10350544 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10246320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217530050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) oxide
Punto de fusión 290°C
Nombre de nota p.a.
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal PbO2
Fieser 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282
Índice Merck 15, 5462
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hcl and glacial acetic acid,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dioxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Extra puro