Learn More
Óxido de plomo(IV), +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092960 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10246320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10480681 500 g Frasco de vidrio 500 g
10350544 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10092960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217531000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) oxide
Punto de fusión 290°C
Nombre de nota p.a.
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal PbO2
Fieser 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282
Índice Merck 15, 5462
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hcl and glacial acetic acid,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dioxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.