Learn More
Óxido de plomo(IV), ≥97,0 %, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15652360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652360 100 g Frasco de polietileno 100 g
15662360 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15652360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 237140100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥97.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
Nombre IUPAC dioxoplomo
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(Iv) Oxide
Color Negro
Cantidad 100 g
Fórmula lineal PbO2
Número UN UN1872
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥97.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder