Learn More
Dióxido de plomo(IV), extra pure, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10796481 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10796481 500 g 500 GR
10416880 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796481 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1350/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Punto de fusión 290°C
Color Negro
pH 6 to 7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC dioxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.