Learn More
Acetato de plomo (IV), estabilizado, TRC
Código de producto. 30471683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471683 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30471683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17881010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) Acetate
CAS 546-67-8
Fórmula molecular C8 H12 O8 Pb
Cantidad 10 g
Sinónimo Acetic Acid Lead(4+) Salt (4:1), LTA, Lead Acetate, Lead Tetraacetate, Lead(4+) Acetate, Plumbic Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
SMILES CC(=O)O[Pb](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de triacetiloxiplumbilo
Peso molecular (g/mol) 443.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.0299