Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Código de producto. 15621670 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15621670 500 g Poly Bottle 500 g
15611670 25 g Poly Bottle 25 g
15601670 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621670 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 185191500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 546-67-8
Fórmula molecular C8H16O8Pb
Peso molecular (g/mol) 447.408
Número MDL MFCD00008693
Clave InChI NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
Nombre IUPAC ácido acético;plomo
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(Iv) Acetate
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Pb(CH3CO2)4
Número UN UN1616
Beilstein 3595640
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.38g/mol
Porcentaje de pureza 95%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 2.230g/cu.cm