Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Código de producto. 15611670 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15611670 25 g Poly Bottle 25 g
15601670 100 g Poly Bottle 100 g
15621670 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15611670 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 18519125G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 546-67-8
Fórmula molecular C8H16O8Pb
Peso molecular (g/mol) 447.408
Número MDL MFCD00008693
Clave InChI NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
Nombre IUPAC ácido acético;plomo
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(Iv) Acetate
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Pb(CH3CO2)4
Número UN UN1616
Beilstein 3595640
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.38g/mol
Porcentaje de pureza 95%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 2.230g/cu.cm