Learn More
Lead(IV) acetate, 96% (dry wt.), stab. with 5-10% glacial acetic acid
Descripción
Lead(IV) acetate is an important oxidizing agent and a source of acetyloxy group used in organic synthesis. For example, 1,4-dioxene is prepared from dioxane involving 2-acetoxy-1,4-dioxane as an intermediate. Similarly, it is used for the preparation of bis(trifluoromethyl)diazomethane from hexafluoroacetone hydrazone. It also reacts with alkenes, alcohols having a delta-proton and di-n-butyl d-tartrate to get gamma-lactones, cyclic ethers and n-butyl glyoxylate respectively. It induces the cleavage of 1,2-diols to the corresponding aldehydes or ketones. It is actively involved in the Kochi reaction for the decarboxylation of carboxylic acids to alkyl halides and used as an alternative reagent to bromine in the Hofmann rearrangement.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
el acetato de plomo (IV) es un importante agente oxidante y una fuente del grupo acetiloxi, utilizado en la síntesis orgánica. Por ejemplo, el 1,4-dioxeno se prepara a partir de dioxano con 2-acetoxi-1,4-dioxano como intermediario. Asimismo, se utiliza para la preparación de bis(trifluorometilo)diazometano a partir de la hidrazona hexafluoroacetona. También reacciona con alquenos, alcoholes que tienen un delta-protón y di-n-butilo d-tartrato para obtener gamma-lactonas, éteres cíclicos y n-butil glioxilato respectivamente. Induce la escisión de 1,2-dioles a los aldehídos o cetonas correspondientes. Participa activamente en la reacción de Kochi para la descarboxilación de los ácidos carboxílicos a los haluros de alquilo y se utiliza como reactivo alternativo al bromo en la reorganización de Hofmann.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, cloroformo, benceno, nitrobenceno, tetracloroetano, ácido nítrico, ácido acético caliente y ácido clorhídrico.
Notas
sensible al aire y a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes, ácidos fuertes y agentes reductores fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(IV) acetate |
| Nombre de nota | stabilized with 5 to 10% glacial acetic acid |
| CAS | 546-67-8 |
| Punto de fusión | 175°C |
| Densidad | 2.28 |
| Notas del porcentaje del ensayo | (dry wt.) |
| Fórmula molecular | C8H12O8Pb |
| Fórmula lineal | Pb(OOCCH3)4 |
| Número MDL | MFCD00008693 |
| Cantidad | 50 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lead(IV) acetate, stabilized with 5-10% glacial acetic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lead(4+) salt