Learn More
Acetato de plomo (IV), 96 % (peso seco), estab. con 5-10 % de ácido acético glacial, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472987 1000 g 1000 g
11478850 100 g 100 g
11492987 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15551.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 546-67-8 | C8H16O8Pb | 447.408 g/mol
Lead(IV) acetate is an important oxidizing agent and a source of acetyloxy group used in organic synthesis. For example, 1,4-dioxene is prepared from dioxane involving 2-acetoxy-1,4-dioxane as an intermediate. Similarly, it is used for the preparation of bis(trifluoromethyl)diazomethane from hexafluoroacetone hydrazone. It also reacts with alkenes, alcohols having a delta-proton and di-n-butyl d-tartrate to get gamma-lactones, cyclic ethers and n-butyl glyoxylate respectively. It induces the cleavage of 1,2-diols to the corresponding aldehydes or ketones. It is actively involved in the Kochi reaction for the decarboxylation of carboxylic acids to alkyl halides and used as an alternative reagent to bromine in the Hofmann rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el acetato de plomo (IV) es un importante agente oxidante y una fuente del grupo acetiloxi, utilizado en la síntesis orgánica. Por ejemplo, el 1,4-dioxeno se prepara a partir de dioxano con 2-acetoxi-1,4-dioxano como intermediario. Asimismo, se utiliza para la preparación de bis(trifluorometilo)diazometano a partir de la hidrazona hexafluoroacetona. También reacciona con alquenos, alcoholes que tienen un delta-protón y di-n-butilo d-tartrato para obtener gamma-lactonas, éteres cíclicos y n-butil glioxilato respectivamente. Induce la escisión de 1,2-dioles a los aldehídos o cetonas correspondientes. Participa activamente en la reacción de Kochi para la descarboxilación de los ácidos carboxílicos a los haluros de alquilo y se utiliza como reactivo alternativo al bromo en la reorganización de Hofmann.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, cloroformo, benceno, nitrobenceno, tetracloroetano, ácido nítrico, ácido acético caliente y ácido clorhídrico.
Notas
sensible al aire y a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes, ácidos fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-67-8
Fórmula molecular C8H16O8Pb
Peso molecular (g/mol) 447.408
Número MDL MFCD00008693
Clave InChI NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
Nombre IUPAC ácido acético;plomo
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) acetate
Nombre de nota stabilized with 5 to 10% glacial acetic acid
Punto de fusión 175°C
Densidad 2.28
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Fórmula lineal Pb(OOCCH3)4
Cantidad 1000 g
Número UN UN1616
Beilstein 3595640
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5423
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,chloroform,benzene,nitrobenzene,tetrachloroethane,nitric acid,hot acetic acid and hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.37
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(IV) acetate, 96% (dry wt.), stab. with 5-10% glacial acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid