Learn More
Estándar isotópico de plomo: Pb a 100 μg/mL en 2% HNO3 (abundancia natural), VHG™
Código de producto. 30003010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003010 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30003010 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLISPB150
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar isotópico de plomo: Pb a 100 μg/mL en 2% HNO3 (Abundancia natural)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead
CAS 7439-92-1
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Lead
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Pb
Sinónimo Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
Fórmula InChI InChI=1S/Pb
SMILES [Pb]
Nombre IUPAC plomo
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 207.2
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 207,9766 g/mol