Learn More
Plomo en solución estándar de isooctano, Specpure™, 37,0 μg/g (0,100g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486905 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15486905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045335.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead in Isooctane standard solution
Nombre de nota 37.0μg/g(0.100g/gal)
CAS 540-84-1
Olor Nearly odorless
Forma física Líquido
Fórmula molecular C8H18
Número MDL MFCD01094200
Número UN UN1262
Color Incolora
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
Peso molecular (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
Cantidad 100 g
ChEBI CHEBI:62805
Grado Specpure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead in Isooctane standard solution, Specpure, 37.0µg/g (0.100g/gal)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isooctane