Learn More
Plomo en solución estándar de isooctano, Specpure™, 111 μg/g (0,300g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead in Isooctane standard solution |
| Nombre de nota | 111μg/g(0.300g/gal) |
| CAS | 540-84-1 |
| Olor | Nearly odorless |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C8H18 |
| Número MDL | MFCD01094200 |
| Número UN | UN1262 |
| Color | Incolora |
| Clave InChI | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lead in Isooctane standard solution, Specpure, 111µg/g (0.300g/gal)
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
- MIXTURE LIST-Contain: Isooctane