Learn More
Óxido de circonio y plomo(II), Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385047
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385047 10 g 10 g
11375047 50 g 50 g
15446345 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040754.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-01-4
Fórmula molecular O3PbZr
Peso molecular (g/mol) 346.421
Número MDL MFCD00016275
Clave InChI RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
Nombre IUPAC dioxido(oxo)circonio;plomo(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) zirconium oxide
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.42
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 7.0 g/mL