Learn More
Óxido de circonio y plomo(II), 99,7 % (base metálica sin Hf), Hf 1 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366988 500 g 500 g
11356988 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11366988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014682.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
It is practically applied in the area of electroceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-01-4
Fórmula molecular O3PbZr
Peso molecular (g/mol) 346.421
Número MDL MFCD00016275
Clave InChI RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
Nombre IUPAC dioxido(oxo)circonio;plomo(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) zirconium oxide
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf), Hf 1 % máx.
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in all solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.42
Porcentaje de pureza 99.7%
Olor Odorless
Densidad 7.0 g/mL