Learn More
Plomo(II) trifluoroacetato hemihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed in pyrolytic deposition of fluoride glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate |
| Punto de fusión | 147°C to 153°C |
| Color | Blanco |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | Pb(CF3COO)2·0.5H2O |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN2291 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,trifluoroacetic acid,tetrahydrofuran,acetone. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.23(433.22 Anhydrous) |
| Forma física | Polvo |
Safety and Handling
- Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..