Learn More
Tetrafluoroborato de plomo (II) (solución acuosa al 50 p/p), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) Tetrafluoroborate |
| CAS | 13814-96-5 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | B2F8Pb |
| Sinónimo | Lead Bis(tetrafluoroborate), Lead Boron Fluoride, Lead Fluoroborate, Lead Fluoroborate (Pb(BF4)2), Lead Tetrafluoroborate (Pb(BF4)2), Lead Fluoborate (Pb(BF4)2), Lead(2+) Tetrafluoro-borate(1-) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2BF4.Pb/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2 |
| SMILES | [Pb+2].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | plomo(2+);ditetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 380.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.9825 |