Learn More
Tetrafluoroborato de plomo(II), líquido incoloro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used in tin-lead electroplatingLead(II) tetrafluoroborate is used as a catalyst involved in calixarene formation through hydrogen-bonded dimmers and in the preparation of linear polyesters. It is involved in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator. It is an electroplating solution for coating metal objects with lead and curing agent for epoxy resins. Further, it is used in printing lines, tin-lead alloy plating, lead soldering and also as a circuit board tin-lead alloy plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) tetrafluoroborate |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 kg |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Nombre IUPAC | λ²-lead(2+) bis(tetrafluoroboranuide) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.81 |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 1.62 |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
- MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) tetrafluoroborate