Learn More
Telururo de plomo(II), polvo gris, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383398 10 g 10 g
11373398 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036317.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Para uso en investigación de semiconductores, células fotoconductoras
In semiconductor research, photoconductor cellsLead(II) telluride is used as an infrared detector material. It is also used in spacecraft power applications. Further, it is used in infrared detection, imaging and in solar cells. In addition, it acts as a semiconductor and photoconductor in the form of single crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Resistente a ácidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-91-6
Fórmula molecular PbTe
Peso molecular (g/mol) 334.80
Número MDL MFCD00016274
Clave InChI OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
PubChem CID 4389803
Nombre IUPAC telanilidenoplomo
SMILES [Te]=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) telluride
Punto de fusión 917°C
Color Gris
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.79
Densidad 8.164
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) telluride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..