Learn More
Óxido de titanio y plomo(II), 99,9 % (base metálica)
Código de producto. 11388108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388108 25 g 25 g
11398108 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039348.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12065-68-8
Fórmula molecular O6PbTa2
Peso molecular (g/mol) 665.09
Número MDL MFCD00054256
Clave InChI KNSIKTVGKTWOGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead ii tantalum oxide, lead tantalate, lead ii tantalate
PubChem CID 16685095
Nombre IUPAC (dioxotantaliooxi-$l^{2}-plumbanil)oxi-dioxotántalo
SMILES O=[Ta](=O)O[Pb]O[Ta](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) tantalum oxide
Punto de fusión >350°C
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2291
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.09
Porcentaje de pureza 99.9%
Densidad 7.9 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) tantalum oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..