Learn More
Sulfuro de plomo(II), puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10264150 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264150 100 g Tarro de cristal 100 GR
1 options
Código de producto. 10264150 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1730/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
100 g, tarro de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1281.1°C
Punto de fusión 1113.9°C
CAS 1314-87-0
Color Plata
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular PbS
Número MDL MFCD00016280
Sinónimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
Clave InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Pb++]
Nombre IUPAC sulfanilidenoplomo
Peso molecular (g/mol) 239.30
PubChem CID 14819
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.26g/mol
Envase Tarro de cristal
Presión de vapor &1mmHg&852
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) sulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.