Learn More
Sulfuro de plomo(II), Pb 82 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423993 2500 g 2500 g
11413993 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10268.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Lead(II) sulfide is used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de plomo(II) se utiliza como semiconductor. Se utiliza en dispositivos electrónicos y sensores de infrarrojos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,00086 g/l) y ácido. Insoluble en alcohol e hidróxido de potasio.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-87-0
Fórmula molecular PbS
Peso molecular (g/mol) 239.30
Número MDL MFCD00016280
Clave InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead (II) sulfide
Punto de fusión 1114°C
Cantidad 2500 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,5421
Información de solubilidad Soluble in water (0.00086g/L) and acid. Insoluble in alcohol,and potassium hydroxide.
Nombre IUPAC sulfanilidenoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pb 82% min.
Olor Odorless
Índice de refracción 3.921
Densidad 7.5
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuro de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..