Learn More
Sulfuro de plomo(II), 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lead(II) sulfide is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) sulfide |
| Punto de fusión | 1114°C |
| Color | Negro |
| Forma física | Masas |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.995% (Metal basis) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | sulfanilidenoplomo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.25 |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) sulfide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead sulfide