Learn More
Sulfuro de plomo(II), 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309239 50 g 50 g
15422987 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088284.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-87-0
Fórmula molecular PbS
Peso molecular (g/mol) 239.30
Número MDL MFCD00016280
Clave InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) sulfide
Punto de fusión 1114°C
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Nombre IUPAC sulfanilidenoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.25
Índice de refracción 3.921
Densidad 7.5