Learn More
Lead(II) Perchlorate Trihydrate, ACS Reagent, 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15655290 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655290 500 g Glass Bottle 500 g
15645290 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15655290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 383066500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-62-8
Fórmula molecular Cl2H6O11Pb
Peso molecular (g/mol) 460.10
Número MDL MFCD00149817
Clave InChI KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
Nombre IUPAC diperclorato trihidrato λ²-plomo(2+)
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) perchlorate trihydrate
Punto de fusión 83°C to 84°C
Color Blanco
pH 3 to 5 (at 25°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Pb(ClO4)2·3H2O
Número UN UN1470
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.15g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Glass Bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 2.6g/cm3