Learn More
Óxido de plomo (II), TRC
Código de producto. 30479154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479154 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30479154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL32002510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
CAS 1317-36-8
Cantidad 10 g
Fórmula molecular PbO
Sinónimo Lead oxide (PbO), C.I. 77577, C.I. Pigment Yellow 46, G 2, Lead monooxide, Lead monoxide, Lead oxide, Lead oxide yellow, Lead protoxide, Lead(2+) oxide, Lead(II) oxide, Litharge, Litharge S, Litharge Yellow L 28, Pigment Yellow 46, Plumbous oxide, Yellow lead ocher
Fórmula InChI InChI=1S/O.Pb
SMILES O=[Pb]
Nombre IUPAC oxoplomo
Peso molecular (g/mol) 223
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.9716