Learn More
Óxido de plomo(II), técnico, amarillo canario, Fisher Chemical
Código de producto. 10578050 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10578050 500 g Jarra de plástico para polvo 500 g
1 options
Código de producto. 10578050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1670/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 1470°C
Punto de fusión 886°C
CAS 1317-36-8
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular OPb
Número MDL MFCD00011164
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Pb]
Nombre IUPAC oxoplomo
Peso molecular (g/mol) 223.20
PubChem CID 14827
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 10mmHg 1085
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.