Learn More
Lead(Ii) Oxide, ReagentPlus™, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1470°C |
| Nombre del producto químico o material | Lead(Ii) Oxide |
| Punto de fusión | 890°C |
| Color | Yellow |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | PbO |
| Número UN | UN2291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.2g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.9% (trace metals basis) |
| Mostrar más |