Learn More
Lead(Ii) Oxide, ReagentPlus™, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. 15641940 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15641940 100 g Poly Bottle 100 g
15651940 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15641940 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 211907100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder, <10 μm, Reagent Grade,≥99.9% trace metals basis
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
Nombre IUPAC oxoplomo
SMILES O=[Pb]
Specifications
Punto de ebullición 1470°C
Nombre del producto químico o material Lead(Ii) Oxide
Punto de fusión 890°C
Color Yellow
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal PbO
Número UN UN2291
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (trace metals basis)
Grado ReagentPlus
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 10mmHg (0°C)
Densidad 9.66g/cu.cm