Learn More
Óxido de plomo(II), puriss. p.a., ≥99,0% (KT), Solstice
Código de producto. 15631450 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15631450 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15651450 50 g Frasco de polietileno 50 g
15641450 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15631450 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 153381KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    191.52€ / 1 Kg
    Ahorro 25.48€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss. p.a., ≥ 99 % (KT), amarillo
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Punto de ebullición 1470 °C
Nombre del producto químico o material Lead(Ii) Oxide
Punto de fusión 890 °C
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 10mmHg (0 °C)
Densidad 9,66g/cm³
Fórmula lineal PbO
Número UN UN2291
Nombre IUPAC plumbanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 223,2g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,0% (KT)
Grado Puriss. P.a.